Learn More
Acrilato de bencilo (estabilizado con 50 ppm de MEHQ), TRC
Código de producto. 30348445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30348445 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30348445 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1969755G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl Acrylate
CAS 2495-35-4
Fórmula molecular C10H10O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Propenoic Acid Phenylmethyl Ester, Benzyl 2-Propenoate, Acrylic Acid Benzyl Ester, Fancryl FA-BZA, FA-BZA, NSC 20964, SR 432, Sartomer SR 432, V 160, V 180, Viscoat 160
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O2/c1-2-10(11)12-8-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2
SMILES C=CC(=O)OCc1ccccc1
Nombre IUPAC prop-2-enoato de bencilo
Peso molecular (g/mol) 162.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0681