Learn More
Acrilato de bencilo, 97 %, estabilizado con ≈ 150 ppm 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11366199 10 g 10 g
11369268 50 g 50 g
11359268 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11366199 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043204.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Preparación de poliacrilatos de índice de refracción alto.
Preparation of high refractive index polyacrylates.Benzyl acrylate is used in the preparation of heptanoic acid benzyl ester. It is used to prepare polybenzylacrylate using azobisisobutyronitrile as initiator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2495-35-4
Fórmula molecular C10H10O2
Peso molecular (g/mol) 162.19
Número MDL MFCD00048147
Clave InChI GCTPMLUUWLLESL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl acrylate, benzylacrylate, 2-propenoic acid, phenylmethyl ester, sartomer sr 432, acrylic acid, benzyl ester, acrylic acid benzyl ester, phenylmethyl prop-2-enoate, benzyl 2-propenoate, fancryl fa-bza, acrylic acid benzyl
PubChem CID 75617
Nombre IUPAC prop-2-enoato de bencilo
SMILES C=CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl acrylate
Nombre de nota Stabilized with ≈150ppm 4-methoxyphenol
Color Incolora
Densidad 1.06 g/mL
Punto de ebullición 111°C (8 mmHg)
Fórmula lineal C6H5CH2CO2CH=CH2
Índice de refracción 1.518
Cantidad 10 g
Número UN UN3082
Información de solubilidad Miscible with organic solvents and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido