Learn More
Acetoacetato de bencilo, TRC
Código de producto. 30331558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331558 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30331558 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB210020500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl Acetoacetate
CAS 5396-89-4
Fórmula molecular C11H12O3
Cantidad 500 mg
Sinónimo 3-Oxobutanoic Acid Benzyl Ester, 3-Oxobutanoic Acid Phenylmethyl Ester, 3-Oxobutyric Acid Benzyl Ester, Benzyl 3-Oxobutanoate, Benzyl 3-Oxobutyrate, Benzyl Acetoacetate, Benzyl Acetylacetate, NSC 4391, Phenylmethyl 3-Oxobutanoate
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O3/c1-9(12)7-11(13)14-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
SMILES CC(=O)CC(=O)OCc1ccccc1
Nombre IUPAC 3-oxobutanoato de bencilo
Peso molecular (g/mol) 192.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.0786