Learn More
Acetato de bencilo, TRC
Código de producto. 30336055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30336055 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30336055 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB22262550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl acetate
CAS 140-11-4
Fórmula molecular C9 H10 O2
Cantidad 50 g
Sinónimo Acetic acid, benzyl ester (6CI,8CI), Benzyl alcohol, acetate (6CI), (Acetoxymethyl)benzene, Benzyl acetate, Benzyl ethanoate, NSC 4550, Phenylmethyl acetate, α-Acetoxytoluene
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
SMILES CC(=O)OCc1ccccc1
Nombre IUPAC acetato de bencilo
Peso molecular (g/mol) 150.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0681