Learn More
Acetato de bencilo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Benzyl acetate can be used as a high boiling point solvent in coatings, like ink coating, binding agent and paint remover. It is used in soap and other chemical essences and has the effect of promote in floral and fantasy essences in jasmine, white orchid, fragrant plantain lily, gekkakou, narcissus and other essences. It is a plasticizer for ionophore membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El acetato de bencilo puede usarse como disolvente de alto punto de ebullición en recubrimientos, tales como el recubrimiento de tinta, agente de unión y decapante. Se utiliza en el jabón y otras esencias químicas, y promueve las esencias florales y de fantasía en el jazmín, la orquídea blanca, la hermosa del día, la especia gekkakou, el narciso y otras esencias. Es un plastificador para las membranas de ionóforo.
Solubilidad
Soluble en agua en una proporción de 3,1 g/l.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl acetate |
| Punto de fusión | °C to 51°C |
| Densidad | 1.053 |
| Punto de ebullición | 205°C to 207°C |
| Temperatura de inflamación | 95°C (203°F) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
| Índice de refracción | 1.502 |
| Cantidad | 500 g |
| Beilstein | 1908121 |
| Índice Merck | 14,1123 |
| Mostrar más |