Learn More
Bencil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-exo-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-exo-amine |
| CAS | 76272-36-1 |
| Fórmula molecular | C14 H20 N2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20N2/c15-12-8-13-6-7-14(9-12)16(13)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-14H,6-10,15H2/t12-,13-,14+ |
| SMILES | N[C@@H]1C[C@H]2CC[C@@H](C1)N2Cc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (1R,5S)-8-bencil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 216.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.1626 |