Learn More
6-oxohexanoato de bencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl 6-Oxohexanoate |
| CAS | 147790-52-1 |
| Fórmula molecular | C36 H38 O7 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 6-Oxo-hexanoic Acid Phenylmethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C36H38O7S/c1-24-9-19-30(20-10-24)44-36-34(40-22-26-13-17-29(38-3)18-14-26)33(39-21-25-11-15-28(37-2)16-12-25)32-31(42-36)23-41-35(43-32)27-7-5-4-6-8-27/h4-20,31-36H,21-23H2,1-3H3/t31?,32-,33?,34?,35?,36-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc(COC2[C@@H](OC3COC(O[C@@H]3C2OCc4ccc(OC)cc4)c5ccccc5)Sc6ccc(C)cc6)cc1 |
| Nombre IUPAC | (6S,8aS)-7,8-bis[(4-metoxifenil)metoxi]-6-(4-metilfenil)sulfanil-2-fenil-4,4a,6,7,8,8a-hexahidropirano[3,2-d][1,3]dioxina |
| Peso molecular (g/mol) | 614.748 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 614.234 |