Learn More
6-metiloctanoato de bencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl 6-Methyloctanoate |
| CAS | 2383054-95-1 |
| Fórmula molecular | C16H24O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Octanoic acid, 6-methyl-, phenylmethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H24O2/c1-3-14(2)9-7-8-12-16(17)18-13-15-10-5-4-6-11-15/h4-6,10-11,14H,3,7-9,12-13H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C(CCCCC(C)CC)OCC1=CC=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | 6-metiloctanoato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 248.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.18 |