Learn More
6-hidroxihexanoato de bencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl 6-Hydroxyhexanoate |
| CAS | 125878-06-0 |
| Fórmula molecular | C13 H18 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzyl 6-Hydroxycaproate, 6-Hydroxy-hexanoic Acid Phenylmethyl Ester, 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 4-Azidobutanoate, (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) 4-Azidobutanoate, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 4-azidobutanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18O3/c14-10-6-2-5-9-13(15)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1,3-4,7-8,14H,2,5-6,9-11H2 |
| SMILES | O=C(OCC=1C=CC=CC1)CCCCCO |
| Nombre IUPAC | 6-hidroxihexanoato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 222.28022 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.1256 |