Learn More
Carbamato de bencilo (5-hidroxipentil), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-N-benzyloxycarbonylpentanol |
| CAS | 87905-98-4 |
| Fórmula molecular | C13 H19 N O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19NO3/c15-10-6-2-5-9-14-13(16)17-11-12-7-3-1-4-8-12/h1,3-4,7-8,15H,2,5-6,9-11H2,(H,14,16) |
| SMILES | OCCCCCNC(=O)OCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N-(5-hidroxipentil)carbamato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 237.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.1365 |