Learn More
5-Amino-1H-pirazol-4-carboxilato de bencilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11334805 5 g 5 g
11324805 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11334805 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17859.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 32016-28-7 | C11H11N3O2 | 217.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32016-28-7
Fórmula molecular C11H11N3O2
Peso molecular (g/mol) 217.23
Número MDL MFCD03426023
Clave InChI QBEUXDWEKIOSIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl 5-aminopyrazole-4-carboxylate, benzyl 3-amino-2h-pyrazole-4-carboxylate, acmc-20alpl, phenylmethyl 5-aminopyrazole-4-carboxylate, 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid benzyl ester, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 3-amino-, phenylmethyl ester
PubChem CID 4360500
Nombre IUPAC 5-amino-1H-pirazol-4-carboxilato de bencilo
SMILES NC1=C(C=NN1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Benzyl 5-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Punto de fusión 121°C to 123°C
Cantidad 5 g
Beilstein 791498
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.23
Porcentaje de pureza ≥98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.