Learn More
5-Amino-1H-pirazol-4-carboxilato de bencilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324805
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11324805 1 g 1 g
11334805 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11324805
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L17859.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 32016-28-7 | C11H11N3O2 | 217.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32016-28-7
Fórmula molecular C11H11N3O2
Peso molecular (g/mol) 217.23
Número MDL MFCD03426023
Clave InChI QBEUXDWEKIOSIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl 5-aminopyrazole-4-carboxylate, benzyl 3-amino-2h-pyrazole-4-carboxylate, acmc-20alpl, phenylmethyl 5-aminopyrazole-4-carboxylate, 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid benzyl ester, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 3-amino-, phenylmethyl ester
PubChem CID 4360500
Nombre IUPAC 5-amino-1H-pirazol-4-carboxilato de bencilo
SMILES NC1=C(C=NN1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 5-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Punto de fusión 121°C to 123°C
Cantidad 1 g
Beilstein 791498
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.23
Porcentaje de pureza ≥98%