Learn More
Bencilo 4-oxo-1-piperidinacarboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10376504 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10376504 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10411114 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10376504 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 425960050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19099-93-5
Fórmula molecular C13H15NO3
Peso molecular (g/mol) 233.27
Número MDL MFCD00673144
Clave InChI VZOVOHRDLOYBJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-cbz-4-piperidone, n-benzyloxycarbonyl-4-piperidone, 1-cbz-piperidin-4-one, n-cbz-4-piperidone, benzyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate, 1-benzyloxycarbonyl-4-piperidinone, 1-z-4-piperidone, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-oxo-, phenylmethyl ester, 1-carbobenzoxy-4-piperidone, 1-benzyloxycarbonyl-4-piperidone
PubChem CID 643496
Nombre IUPAC bencilo 4-oxopiperidina-1-carboxilato
SMILES C1CN(CCC1=O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a amarillo
Densidad 1.1850g/mL
Punto de ebullición 114°C to 140°C (0.3 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.185
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.27
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido o líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación