Learn More
Bencil 4-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetil-Beta-O-galactopiranosil)-2,3,6-tri-O-acetil-Beta-D-glucopiranósido, TRC
Código de producto. 30344611
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30344611 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30344611 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB294000250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 4-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-O-galactopyranosyl)-2,3,6-tri-O-acetyl-beta-D-glucopyranoside
CAS 67310-53-6
Fórmula molecular C33 H42 O18
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H42O18/c1-16(34)41-14-24-26(44-18(3)36)28(45-19(4)37)31(48-22(7)40)33(50-24)51-27-25(15-42-17(2)35)49-32(43-13-23-11-9-8-10-12-23)30(47-21(6)39)29(27)46-20(5)38/h8-12,24-33H,13-15H2,1-7H3/t24-,25-,26+,27-,28+,29+,30-,31-,32-,33+/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OCc2ccccc2)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1O[C@@H]3O[C@H](COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]3OC(=O)C
Nombre IUPAC [(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5-diacetiloxi-6-fenilmetoxi-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-(acetiloximetil)oxan-2-il]oxioxan-2-il]metil acetato
Peso molecular (g/mol) 726.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 726.2371
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.