Learn More
Carbonato de 4-nitrofenilo de bencilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Benzyl 4-Nitrophenyl Carbonate |
| CAS | 13795-24-9 |
| Fórmula molecular | C14H11NO5 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Carbonic Acid 4-Nitrophenyl Phenylmethyl Ester, Carbonic Acid Benzyl p-Nitrophenyl Ester, 4-Nitrophenyl Benzyl Carbonate, Benzyl p-Nitrophenyl Carbonate, NSC 171047, p-Nitrophenyl Benzyl Carbonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11NO5/c16-14(19-10-11-4-2-1-3-5-11)20-13-8-6-12(7-9-13)15(17)18/h1-9H,10H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)OCc2ccccc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | carbonato de bencilo (4-nitrofenilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 273.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.0637 |