Learn More
Bencilo 4-hidroxitetrahidro-1(2H)-piridinacarboxilato, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10703633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10703633 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10661683 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10703633 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00787CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 95798-23-5
Fórmula molecular C13H17NO3
Peso molecular (g/mol) 235.28
Número MDL MFCD01863722
Clave InChI JKIUUDJOCYHIGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl 4-hydroxy-1-piperidinecarboxylate, 1-cbz-4-hydroxypiperidine, n-cbz-4-hydroxy-1-piperidine, benzyl 4-hydroxytetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, n-benzyloxycarbonyl-4-hydroxypiperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-hydroxy-, phenylmethyl ester, n-cbz-4-hydroxypiperidine, n-benzyloxycarbonyl piperidin-4-ol, 4-hydroxypiperidine, n-cbz protected, 4-hydroxy-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester
PubChem CID 2794620
Nombre IUPAC bencilo 4-hidroxiperidina-1-carboxilato
SMILES OC1CCN(CC1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 4-hydroxytetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
% mín. CAS 97.0
Densidad 1.554g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.28
Porcentaje de pureza 97%