Learn More
Cetoma de bencilo 4-hidroxifenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10692825 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10692825 5 g 5 g
10421094 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10692825 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105980050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2491-32-9 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2491-32-9
Fórmula molecular C14H12O2
Peso molecular (g/mol) 212.25
Número MDL MFCD00002360
Clave InChI JBQTZLNCDIFCCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl 4-hydroxyphenyl ketone, 1-4-hydroxyphenyl-2-phenylethanone, 4-hydroxydeoxybenzoin, acetophenone, 4'-hydroxy-2-phenyl, 1-4-hydroxyphenyl-2-phenylethan-1-one, ethanone, 1-4-hydroxyphenyl-2-phenyl, acmc-20alpm, 4-hydroxydesoxybenzoin, p-phenylacetyl phenol, maybridge3_000426
PubChem CID 75607
Nombre IUPAC 1-(4-hidroxifenilo)-2-feniletanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(=O)C2=CC=C(C=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 4-hydroxyphenyl ketone
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 148°C to 151°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2C(O)C6H4OH
Cantidad 5 g
Beilstein 08, 165
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl 4-hydroxyphenyl ketone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.