Learn More
(4-hidroxifenil)acetato de bencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl (4-Hydroxyphenyl)acetate |
| CAS | 27727-37-3 |
| Fórmula molecular | C15H14O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Hydroxy-benzeneacetic Acid Phenylmethyl Ester, (p-Hydroxyphenyl)acetic Acid Benzyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14O3/c16-14-8-6-12(7-9-14)10-15(17)18-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,16H,10-11H2 |
| SMILES | Oc1ccc(CC(=O)OCc2ccccc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-hidroxifenil)acetato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 242.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.0943 |