Learn More
Benzil 4-Hidroxibenzoato (Parabeno de Bencílico), TRC
Código de producto. 30005081
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005081 1 g 1 g
30008265 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005081 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2885751G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-18-8
Fórmula molecular C14 H12 O3
Peso molecular (g/mol) 228.24
Sinónimo Benzoic acid, p-hydroxy-, benzyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-(Benzyloxycarbonyl)phenol, 4-Hydroxybenzoic acid benzyl ester, 4-Hydroxybenzoic acid, phenylmethyl ester, Benzyl 4-hydroxybenzoate, Benzyl 4-hydroxylbenzoate, Benzyl Parasept, Benzyl Tegosept, Benzyl p-hydroxybenzoate, Benzylparaben, NSC 8080, Nipabenzyl, POB-BZ, Parosept, Solbrol Z, p-Hydroxybenzoic acid benzyl ester
Nombre IUPAC 4-hidroxibenzoato de bencilo
SMILES Oc1ccc(cc1)C(=O)OCc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 4-Hydroxybenzoate (Benzyl Paraben)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O3/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,15H,10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.0786
Porcentaje de pureza >95%