Learn More
4-Hidroxibenzoato de bencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459263
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459263 50 g 50 g
11449263 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459263 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11735.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 94-18-8 | C14H12O3 | 228.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-18-8
Fórmula molecular C14H12O3
Peso molecular (g/mol) 228.25
Número MDL MFCD00016471
Clave InChI MOZDKDIOPSPTBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzylparaben, benzyl p-hydroxybenzoate, nipabenzyl, parosept, benzyl paraben, benzyl parasept, benzyl tegosept, solbrol z, benzyl-parasept, p-hydroxybenzoic acid benzyl ester
PubChem CID 7180
ChEBI CHEBI:34571
Nombre IUPAC 4-hidroxibenzoato de bencilo
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 4-hydroxybenzoate
Punto de fusión 110°C to 114°C
Cantidad 50 g
Beilstein 2115995
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.25
Porcentaje de pureza 99%