Learn More
4-Hidroxibenzoato de bencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449263
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449263 10 g 10 g
11459263 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449263 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11735.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 94-18-8 | C14H12O3 | 228.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94-18-8
Fórmula molecular C14H12O3
Peso molecular (g/mol) 228.25
Número MDL MFCD00016471
Clave InChI MOZDKDIOPSPTBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzylparaben, benzyl p-hydroxybenzoate, nipabenzyl, parosept, benzyl paraben, benzyl parasept, benzyl tegosept, solbrol z, benzyl-parasept, p-hydroxybenzoic acid benzyl ester
PubChem CID 7180
ChEBI CHEBI:34571
Nombre IUPAC 4-hidroxibenzoato de bencilo
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Benzyl 4-hydroxybenzoate
Punto de fusión 110°C to 114°C
Cantidad 10 g
Beilstein 2115995
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.25
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.