Learn More
4-hidroxibenzoato de bencilo-2,3,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl 4-Hydroxybenzoate-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 1219805-81-8 |
| Fórmula molecular | C14 D4 H8 O3 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Benzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-hydroxy-, phenylmethyl ester (ACI), Phenylmethyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-d4 (ACI), 4-Hydroxybenzoic-d4 acid benzyl ester, 4-Hydroxybenzoic-2,3,5,6-d4 acid phenylmethyl ester, Benzyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-d4, Benzyl p-hydroxybenzoate-d4, Benzylparaben-d4, Benzyl Paraben-d4, p-Hydroxybenzoic-2,3,5,6-d4 acid benzyl ester, Benzyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C14H12O3/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,15 H,10H2/i6D,7 D,8 D,9 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)OCc2ccccc2)c([2 H])c([2 H])c1O |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hidroxibenzoato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 232.2679 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.1038 g/mol |
| Mostrar más |