Learn More
Bencil 4-fluorofenil cetona, TRC
Código de producto. 30348369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30348369 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30348369 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2797851G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 4-Fluorophenyl Ketone
CAS 347-84-2
Fórmula molecular C14 H11 F O
Cantidad 1 g
Sinónimo 4’-Fluoro-2-phenylacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11FO/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)Cc2ccccc2
Nombre IUPAC 1-(4-fluorofenil)-2-feniletanona
Peso molecular (g/mol) 214.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0794