Learn More
Bencil 4-fluorofenil cetona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Benzyl 4-Fluorophenyl Ketone |
| CAS | 347-84-2 |
| Fórmula molecular | C14 H11 F O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4’-Fluoro-2-phenylacetophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11FO/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2 |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)C(=O)Cc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-fluorofenil)-2-feniletanona |
| Peso molecular (g/mol) | 214.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.0794 |