Learn More
Cetona de 4-clorofenilo de bencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488516 5 g 5 g
11498516 25 g 25 g
11408526 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488516 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15959.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1889-71-0 | C14H11ClO | 230.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1889-71-0
Fórmula molecular C14H11ClO
Peso molecular (g/mol) 230.69
Número MDL MFCD00016342
Clave InChI DXVALSKCLLBZEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl 4-chlorophenyl ketone, 1-4-chlorophenyl-2-phenylethanone, 4'-chloro-2-phenylacetophenone, 4-chlorodeoxybenzoin, 1-4-chlorophenyl-2-phenylethan-1-one, 1-4-chlorophenyl-2-phenyl-ethanone, 4-chlorodesoxy benzoin, chlorodeoxybenzoin, deoxy-4-chlorobenzoin, acmc-20a6by
PubChem CID 233840
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)-2-feniletanona
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 4-chlorophenyl ketone
Punto de fusión 103°C to 107°C
Cantidad 5 g
Beilstein 976443
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.69
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl 4-chlorophenyl ketone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl 4-chlorophenyl ketone