Learn More
Bencil 4-C-Nitrometileno-Beta-D-arabinopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl 4-C-Nitromethylene-beta-D-arabinopyranoside |
| CAS | 383173-64-6 |
| Fórmula molecular | C13 H17 N O7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17NO7/c15-10-11(16)13(17,7-14(18)19)8-21-12(10)20-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12,15-17H,6-8H2/t10-,11-,12+,13+/m0/s1 |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](O)[C@@](O)(C[N+](=O)[O-])CO[C@H]1OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4S,5R)-5-(nitrometil)-2-fenilmetoxioxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 299.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 299.1005 |