Learn More
Bencilo 4-bromotetrahidro-1(2H)-piridinacarboxilato, ≥97 %, Maybridge
Código de producto. 10460734
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10460734 5 g 5 g
10334092 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10460734 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC07510DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 166953-64-6
Fórmula molecular C13H16BrNO2
Peso molecular (g/mol) 298.18
Número MDL MFCD02681990
Clave InChI BFWKSPOSMPKTSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl 4-bromotetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, n-cbz-4-bromo-piperidine, 4-bromo-n-z-piperidine, 4-bromopiperidine, n-cbz protected, 1-cbz-4-bromopiperidine, benzyl4-bromopiperidine-1-carboxylate, benzyl 4-bromo-1-piperidinecarboxylate, pubchem16157, buttpark 9350-52, 4-bromo-n-cbz piperidine
PubChem CID 2776275
Nombre IUPAC bencilo 4-bromopiperidina-1-carboxilato
SMILES C1CN(CCC1Br)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 4-bromotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.374g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.18
Porcentaje de pureza 97%