Learn More
Cetona de 4-bromofenilo de bencilo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10158152 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10158152 5 g Frasco de vidrio 5 g
10230013 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10158152 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 381890050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2001-29-8 | Molecular Formula: C14H11BrO | Molecular Weight: 275.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2001-29-8
Fórmula molecular C14H11BrO
Peso molecular (g/mol) 275.14
Número MDL MFCD00016331
Clave InChI MOSIKPSTRPODHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl 4-bromophenyl ketone, 1-4-bromophenyl-2-phenylethanone, 4'-bromo-2-phenylacetophenone, 4-bromodeoxybenzoin, 4-bromodesoxybenzoin, 1-4-bromophenyl-2-phenyl-ethanone, ethanone, 1-4-bromophenyl-2-phenyl, 1-4-bromophenyl-2-phenylethan-1-one, acmc-1chtj
PubChem CID 519738
Nombre IUPAC 1-(4-bromofenilo)-2-feniletanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(=O)C2=CC=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 4-bromophenyl ketone
Punto de fusión 109°C to 112°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2COC6H4Br
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.14
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl 4-bromophenyl ketone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.