Learn More
4-Bromofenilcetona de bencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459687 1 g 1 g
11469687 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22159.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2001-29-8 | C14H11BrO | 275.145 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2001-29-8
Fórmula molecular C14H11BrO
Peso molecular (g/mol) 275.145
Número MDL MFCD00016331
Clave InChI MOSIKPSTRPODHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl 4-bromophenyl ketone, 1-4-bromophenyl-2-phenylethanone, 4'-bromo-2-phenylacetophenone, 4-bromodeoxybenzoin, 4-bromodesoxybenzoin, 1-4-bromophenyl-2-phenyl-ethanone, ethanone, 1-4-bromophenyl-2-phenyl, 1-4-bromophenyl-2-phenylethan-1-one, acmc-1chtj
PubChem CID 519738
Nombre IUPAC 1-(4-bromofenilo)-2-feniletanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(=O)C2=CC=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 4-bromophenyl ketone
Punto de fusión 109°C to 112°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2211322
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.14
Porcentaje de pureza 98%