Learn More
Bencilo 4-(bromometil)tetrahidro-1(2H)-piridinacarboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10191252
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10191252 250 mg 250 miligramos
10242972 1 g 1 g
10392055 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10191252 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC07508CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 159275-17-9
Fórmula molecular C14H18BrNO2
Peso molecular (g/mol) 312.207
Número MDL MFCD02681989
Clave InChI XJHKDSZGAWXUTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl 4-bromomethyl piperidine-1-carboxylate, benzyl 4-bromomethyl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, 1-cbz-4-bromomethyl piperidine, n-cbz-4-bromomethyl piperidine, phenylmethyl 4-bromomethyl piperidinecarboxylate, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-bromomethyl-, phenylmethyl ester, benzyloxycarbonylbromomethylpiperidine, n-benzyloxycarbonyl-4-bromomethyl piperidine, benzyl 4-bromoethyl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, benzyl 4-bromomethyl tetrahydro-1 2h pyridinecarboxylate
PubChem CID 2776274
Nombre IUPAC bencilo 4-(bromometilo)piperidina-1-carboxilato
SMILES C1CN(CCC1CBr)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 4-(bromomethyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.21
Porcentaje de pureza 97%