Learn More
Bencilo 4-(aminocarbonil)tetrahidro-1(2H)-piridincarboxilato, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10780174
Cambiar vista
Click to view available options
1 g
Código de producto.
10780174 1 g
1 options
Código de producto. 10780174 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC00094DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 4-(aminocarbonyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
CAS 167757-45-1
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula molecular C14H18N2O3
Número MDL MFCD01568760
Cantidad 1 g
Sinónimo benzyl 4-aminocarbonyl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, 1-cbz-4-piperidinecarboxamide, 1-n-cbz-piperidine-4-carboxamide, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-aminocarbonyl-, phenylmethyl ester, 4-carbamoyl-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, n-z-isonipecotinamide, n-z-isonepocotinamide, buttpark 7550-02, ksc532o5b, 1-n-cbz-piperidine-4-carboxyamide
Clave InChI UNJWOPBEKPMSGH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CN(CCC1C(=O)N)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Nombre IUPAC bencilo 4-carbamoilpiperidina-1-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 262.309
PubChem CID 2776131
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.31
Porcentaje de pureza 95%