Learn More
4-[Amino(tiocarbonil)]piperidina-1-carboxilato de bencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10481874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10481874 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10481874 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08071CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 4-[amino(thiocarbonyl)]piperidine-1-carboxylate
CAS 167757-46-2
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C14H18N2O2S
Número MDL MFCD09702422
Cantidad 250 mg
Sinónimo benzyl 4-amino thiocarbonyl piperidine-1-carboxylate, piperidine-4-thiocarboxamide, n1-cbz protected, benzyl 4-aminocarbonothioyl piperidine-1-carboxylate, benzyl4-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate, benzyl-4-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate, 1-piperidinecarboxylicacid,4-aminothioxomethyl-,phenylmethyl ester
Clave InChI NOXHDLSQVLNVJA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CN(CCC1C(=S)N)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Nombre IUPAC 4-carbamotioilpiperidina-1-carboxilato de bencilo
Peso molecular (g/mol) 278.37
PubChem CID 18969329
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.37
Porcentaje de pureza 97%