Learn More
Bencil 4,6-O-bencilideno-bD-galactopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl 4,6-O-Benzylidene-beta-D-galactopyranoside |
| CAS | 56341-65-2 |
| Fórmula molecular | C20 H22 O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H22O6/c21-16-17(22)20(23-11-13-7-3-1-4-8-13)25-15-12-24-19(26-18(15)16)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-22H,11-12H2/t15-,16-,17-,18+,19?,20-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](OCc2ccccc2)O[C@@H]3COC(O[C@@H]3[C@@H]1O)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | (4aR,6R,7R,8R,8aR)-2-fenil-6-fenilmetoxi-4,4a,6,7,8,8a-hexahidropirano[3,2-d][1,3]dioxina-7,8-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 358.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 358.1416 |