Learn More
Sal sódica de bencil 3'-sulfo-beta-D-lactósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl 3'-Sulfo-beta-D-lactoside sodium salt |
| CAS | 431898-95-2 |
| Fórmula molecular | C19 H27 O14 S . Na |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H28O14S.Na/c20-6-10-12(22)17(33-34(26,27)28)15(25)19(30-10)32-16-11(7-21)31-18(14(24)13(16)23)29-8-9-4-2-1-3-5-9;/h1-5,10-25H,6-8H2,(H,26,27,28);/q;+1/p-1/t10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17+,18-,19+;/m1./s1 |
| SMILES | [Na+].OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OCc3ccccc3)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](OS(=O)(=O)[O-])[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | sulfato de sodio;[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)-6-fenilmetoxioxan-3-il]oxi-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-4-il] |
| Peso molecular (g/mol) | 534.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 534.1019 |