Learn More
Bencil 3-pirrolina-1-carboxilato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11936631 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11936631 5 g Frasco de vidrio 5 g
11926631 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11936631 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 371690050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31970-04-4
Fórmula molecular C12H13NO2
Peso molecular (g/mol) 203.24
Clave InChI XSKKIFJNZPNVGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl 2,5-dihydro-1h-pyrrole-1-carboxylate, benzyl 3-pyrroline-1-carboxylate, 1-cbz-2,5-dihydro-1h-pyrrole, n-cbz-2,5-dihydropyrrole, n-cbz-3-pyrroline, n-carbobenzoxy-3-pyrroline, 2,5-dihydropyrrole-1-carboxylic acid benzyl ester, benzyl 2h-pyrrole-1 5h-carboxylate, n-benzyloxycarbonyl-3-pyrroline, 1h-pyrrole-1-carboxylic acid, 2,5-dihydro-, phenylmethyl ester
PubChem CID 643471
Nombre IUPAC benzil 2,5-dihidropirrol-1-carboxilato
SMILES C1C=CCN1C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 3-pyrroline-1-carboxylate
Punto de ebullición 133.0°C to 137.0°C (0.6mmHg)
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.544
Densidad 1.1320g/mL
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación >110°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 98%
Gravedad específica 1.132
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl 3-pyrroline-1-carboxylate, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.