Learn More
Bencil 3-oxopiperazin-1-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10678945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10678945 10 g 10 g
10265524 5 g 5 g
10613645 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10678945 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM07871EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 78818-15-2
Fórmula molecular C12H14N2O3
Peso molecular (g/mol) 234.255
Clave InChI BAHFPJFBMJTOPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxycarbonylpiperazin-2-one, 1-cbz-3-oxopiperazine, 4-benzyloxycarbonyl-2-piperazinone, 4-cbz-piperazinone, 1-z-3-oxopiperazine, 4-cbz-piperazin-2-one, 1-piperazinecarboxylic acid, 3-oxo-, phenylmethyl ester, 3-oxopiperazine-1-carboxylic acid benzyl ester, benzyl 3-oxotetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, phenylmethyl 3-oxopiperazinecarboxylate
PubChem CID 736777
Nombre IUPAC bencil 3-oxopiperazin-1-carboxilato
SMILES C1CN(CC(=O)N1)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.25
Porcentaje de pureza 97%