Learn More
3-hidroxifenilacetato de bencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450548 5 g 5 g
11440548 1 g 1 g
11460548 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450548 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24679.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 295320-25-1 | C15H14O3 | 242.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 295320-25-1
Fórmula molecular C15H14O3
Peso molecular (g/mol) 242.27
Número MDL MFCD04039768
Clave InChI ALFOBMRIXXPJLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl 3-hydroxyphenylacetate, benzyl 2-3-hydroxyphenyl acetate, acmc-20alpo, benzyl-3-hydroxyphenylacetate, 3-hydroxyphenylacetic acid benzyl ester, phenylmethyl 2-3-hydroxyphenyl acetate, 3-hydroxy-phenyl-acetic acid benzyl ester
PubChem CID 7016416
Nombre IUPAC 2-(3-hidroxifenil)acetato de bencilo
SMILES OC1=CC=CC(CC(=O)OCC2=CC=CC=C2)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 3-hydroxyphenylacetate
Punto de fusión 79°C to 81°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.27
Porcentaje de pureza 98%