Learn More
Bencilo 3-bromopropil éter, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10715925 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10715925 1 g Frasco de vidrio 1 g
10453384 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10715925 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399130010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 54314-84-0 | C10H13BrO | 229.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54314-84-0
Fórmula molecular C10H13BrO
Peso molecular (g/mol) 229.12
Número MDL MFCD00134570
Clave InChI PSUXTZLDBVEZTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl 3-bromopropyl ether, 3-bromopropoxy methyl benzene, 3-bromopropylbenzyl ether, 3-benzyloxy-1-bromopropane, 3-benzyloxy propyl bromide, benzene, 3-bromopropoxy methyl, 1-3-bromopropoxy methyl benzene, benzyl3-bromopropylether
PubChem CID 2776064
Nombre IUPAC 3-bromopropoximetilbenceno
SMILES BrCCCOCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 3-bromopropyl ether
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.2980g/mL
Punto de ebullición 130°C to 132°C (8.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.298
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.11
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl 3-bromopropyl ether
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.