Learn More
3-aminoazetidina-1-carboxilato de bencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl 3-Aminoazetidine-1-carboxylate |
| CAS | 112257-20-2 |
| Fórmula molecular | C11H14N2O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3-Amino-1-(benzyloxycarbonyl)azetidine, 3-Amino-1-azetidinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14N2O2/c12-10-6-13(7-10)11(14)15-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8,12H2 |
| SMILES | NC(C1)CN1C(OCC2=CC=CC=C2)=O |
| Nombre IUPAC | 3-aminoazetidina-1-carboxilato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 206.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.11 |