Learn More
Clorhidrato de bencilo 3-amino-3-desoxi-alfa-D-manopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl 3-Amino-3-deoxy-a-D-mannopyranoside Hydrochloride |
| CAS | 172838-30-1 |
| Fórmula molecular | C13 H19 N O5 . Cl H |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19NO5.ClH/c14-10-11(16)9(6-15)19-13(12(10)17)18-7-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9-13,15-17H,6-7,14H2;1H/t9-,10+,11-,12+,13+;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.N[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H](OCc2ccccc2)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4S,5S,6S)-4-amino-2-(hidroximetil)-6-fenilmetoxioxano-3,5-diol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 305.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.103 |