Learn More
Bencil 3,4,6-Tri-O-bencil-Beta-D-galactopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl 3,4,6-Tri-O-benzyl-beta-D-galactopyranoside |
| CAS | 61820-04-0 |
| Fórmula molecular | C34 H36 O6 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H36O6/c35-31-33(38-23-28-17-9-3-10-18-28)32(37-22-27-15-7-2-8-16-27)30(25-36-21-26-13-5-1-6-14-26)40-34(31)39-24-29-19-11-4-12-20-29/h1-20,30-35H,21-25H2/t30-,31-,32+,33-,34-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](OCc2ccccc2)O[C@H](COCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@@H]1OCc5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4R,5S,6R)-2,4,5-tris(fenilmetoxi)-6-(fenilmetoximetil)oxan-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 540.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 540.2512 |