Learn More
(2S)-4-oxoazetidina-2-carboxilato de bencilo, TRC
Código de producto. 30340670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30340670 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30340670 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5353851G
Este artículo no se puede devolver. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Benzyl (2S)-4-Oxoazetidine-2-carboxylate
CAS 72776-05-7
Fórmula molecular C11H11NO3
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,7-bis[(Acetyloxy)methyl] 6-[(Acetyloxy)methoxy]-4,5-dichloro-9-[3-methoxy-4-[13-(2-methoxy-4-methylphenyl)-1,4,10-trioxa-7,13-diazacyclopentadec-7-yl]phenyl]-3-oxo-3H-xanthene-2,7-dipropanoate
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11NO3/c13-10-6-9(12-10)11(14)15-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
SMILES O=C(OCc1ccccc1)[C@@H]2CC(=O)N2
Nombre IUPAC (2S)-4-oxoazetidina-2-carboxilato de bencilo
Peso molecular (g/mol) 205.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.0739
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.