Learn More
(2S,3R)-2,3-dihidroxi-2-metilbutirato de bencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl (2S,3R)-2,3-Dihydroxy-2-methylbutyrate |
| CAS | 442159-34-4 |
| Fórmula molecular | C12H16O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (2S,3R)-2,3-Dihydroxy-2-methylbutanoic Acid Phenylmethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O4/c1-9(13)12(2,15)11(14)16-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,13,15H,8H2,1-2H3 |
| SMILES | O[C@@H]([C@@](O)(C)C(OCC1=CC=CC=C1)=O)C |
| Nombre IUPAC | (2S,3R)-2,3-dihidroxi-2-metilbutanoato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 224.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.1 |