Learn More
(2S)-3-metil-2-[pentanoil[[2'-(1H-tetrazol-5-il)bifenil-4-il]metil]amino]butanoato de bencilo, Mikromol™
Descripción
(2S)-3-metil-2-[pentanoil[[2'-(1H-tetrazol-5-il)bifenil-4-il]metil]amino]butanoato de bencilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-valeryl-N-{[2'-(1H-tetrazole-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-L-valine benzyl ester |
| CAS | 137863-20-8 |
| Nombres de analitos o componentes | N-valeryl-N-{[2'-(1H-tetrazole-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-L-valine benzyl ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C31 H35 N5 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Valsartan Imp. B (EP), Valsartan USP Related Compound C, Valsartan USP RC C, Benzyl (2S)-3-Methyl-2-[pentanoyl-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]butanoate, Valsartan Imp B (EP), Valsartan Related Compound C (USP), Valsartan Related Compound C, Valsartan Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H35N5O3/c1-4-5-15-28(37)36(29(22(2)3)31(38)39-21-24-11-7-6-8-12-24)20-23-16-18-25(19-17-23)26-13-9-10-14-27(26)30-32-34-35-33-30/h6-14,16-19,22,29H,4-5,15,20-21H2,1-3H3,(H,32,33,34,35)/t29-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(=O)OCc4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | (2S)-3-metil-2-[pentanoil-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]amino]butanoato de bencilo |
| Mostrar más |