Learn More
Bencil (2S)-3-metil-2- 2'-[2-(triphenylmethyl)tetrazol-5-yl]biphenyl-4-yl]methyl]amino]butanoate, Mikromol™
Código de producto. 30050691
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050691 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050691 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0487.350025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2S)-3-metil-2- 2'-[2-(trifenilmetil)tetrazol-5-il]bifenil-4-il]metil]amino]butanoato de bencilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl (2S)-3-Methyl-2-[([2'-[2-(triphenylmethyl)tetrazol-5-yl]biphenyl-4-yl]methyl)amino]butanoate
CAS 1798894-89-9
Nombres de analitos o componentes Benzyl (2S)-3-Methyl-2-[([2'-[2-(triphenylmethyl)tetrazol-5-yl]biphenyl-4-yl]methyl)amino]butanoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C45 H41 N5 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzyl (2S)-3-Methyl-2-[[[2'-[2-(triphenylmethyl)tetrazol-5-yl]biphenyl-4-yl]methyl]amino]butanoate
Fórmula InChI InChI=1S/C45H41N5O2/c1-33(2)42(44(51)52-32-35-17-7-3-8-18-35)46-31-34-27-29-36(30-28-34)40-25-15-16-26-41(40)43-47-49-50(48-43)45(37-19-9-4-10-20-37,38-21-11-5-12-22-38)39-23-13-6-14-24-39/h3-30,33,42,46H,31-32H2,1-2H3/t42-/m0/s1
SMILES CC(C)[C@H](NCc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn(n3)C(c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6)C(=O)OCc7ccccc7
Nombre IUPAC (2S)-3-metil-2-[[4-[2-(2-tritiltetrazol-5-il)fenil]fenil]metilamino]butanoato de bencilo
Peso molecular (g/mol) 683.8393
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 683.326 g/mol