Learn More
(2S)-2-carbobenciloxiamino-6-hidroxihexanoato de bencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl (2S)-2-carbobenzyloxyamino-6-hydroxyhexanoate |
| CAS | 84246-49-1 |
| Fórmula molecular | C21 H25 N O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H25NO5/c23-14-8-7-13-19(20(24)26-15-17-9-3-1-4-10-17)22-21(25)27-16-18-11-5-2-6-12-18/h1-6,9-12,19,23H,7-8,13-16H2,(H,22,25)/t19-/m0/s1 |
| SMILES | OCCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (2S)-6-hidroxi-2-(fenilmetoxicarbonilamino)hexanoato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 371.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 371.1733 |