Learn More
(2R,3S)-(-)-6-Oxo-2,3-difenil-4-morfolincarboxilato de bencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10204574 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10204574 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10204574 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 398660010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl (2R, 3S)-(-)-6-oxo-2, 3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate
CAS 100516-54-9
Punto de fusión 205°C to 207°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C24H21NO4
Número MDL MFCD00074958
Cantidad 1 g
Sinónimo 2r,3s-benzyl 6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, benzyl 2r,3s---6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, benzyl 2r,3s-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, 2r,3s-n-cbz-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, 2r,3s---n-z-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, benzyl 2r,3s-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, pubchem18045, 2r,3s-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate
Clave InChI HECRUWTZAMPQOS-UHFFFAOYNA-N
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)N1CC(=O)OC(C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC (2R,3S)-6-oxo-2,3-difenilmorfolina-4-carboxilato de bencilo
Peso molecular (g/mol) 387.44
PubChem CID 981238
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.43
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl (2R,3S)-(-)-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.