Learn More
Bencil 2-O-(2,3,4,6-tetra-O-bencil-alfa-D-glucopiranosil)-3,4,6-tri-O-bencil-beta-D-galactopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl 2-O-(2,3,4,6-tetra-O-benzyl-a-D-glucopyranosyl)- 3,4, |
| CAS | 64694-20-8 |
| Fórmula molecular | C68 H70 O11 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C68H70O11/c1-9-25-51(26-10-1)41-69-49-59-62(72-44-54-31-15-4-16-32-54)64(74-46-56-35-19-6-20-36-56)66(67(77-59)76-48-58-39-23-8-24-40-58)79-68-65(75-47-57-37-21-7-22-38-57)63(73-45-55-33-17-5-18-34-55)61(71-43-53-29-13-3-14-30-53)60(78-68)50-70-42-52-27-11-2-12-28-52/h1-40,59-68H,41-50H2/t59-,60-,61-,62+,63+,64+,65-,66-,67-,68-/m1/s1 |
| SMILES | C(OCc1ccccc1)[C@H]2O[C@H](O[C@H]3[C@H](OCc4ccccc4)O[C@H](COCc5ccccc5)[C@H](OCc6ccccc6)[C@@H]3OCc7ccccc7)[C@H](OCc8ccccc8)[C@@H](OCc9ccccc9)[C@@H]2OCc%10ccccc%10 |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5S,6R)-2,4,5-tris(fenilmetoxi)-6-(fenilmetoximetil)-3-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(fenilmetoxi)-6-(fenilmetoximetil)oxan-2-il]oxioxano |
| Peso molecular (g/mol) | 1063.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1062.4918 |