Learn More
Éter bencílico 2-naftil, Mikromol™
Descripción
Éter bencílico 2-naftil
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl 2-Naphthyl Ether |
| CAS | 613-62-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Benzyl 2-Naphthyl Ether |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H14 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Naphthalene, 2-(phenylmethoxy)-, Naphthalene, 2-(benzyloxy)- (6CI,7CI,8CI), 2-(Phenylmethoxy)naphthalene, 2-(Benzyloxy)naphthalene, BON, BON (ether), Benzyl 2-naphthyl ether, Benzyl β-naphthyl ether, β-(Benzyloxy)naphthalene, β-Naphthol benzyl ether, β-Naphthyl benzyl ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14O/c1-2-6-14(7-3-1)13-18-17-11-10-15-8-4-5-9-16(15)12-17/h1-12H,13H2 |
| SMILES | C(Oc1ccc2ccccc2c1)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 2-benciloxinaftaleno |
| Mostrar más |