Learn More
Éter 2-naftílico de bencilo, 99 %
Código de producto. 11410457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410457 25 g 25 g
11420457 100 g 100 g
11430457 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21796.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 613-62-7
Fórmula molecular C17H14O
Peso molecular (g/mol) 234.298
Número MDL MFCD00089092
Clave InChI WLTCCDHHWYAMCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl 2-naphthyl ether, 2-benzyloxy naphthalene, 2-benzyloxynaphthalene, naphthalene, 2-phenylmethoxy, 2-phenylmethoxy naphthalene, 2-phenylmethoxy-naphthalene, 2-benzyloxy-naphthalene, 2-phenylmethoxy naphthalenen, benzyl2-naphthylether, b-naphthylbenzyl ether
PubChem CID 123080
Nombre IUPAC 2-fenilmetoxinaftaleno
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC3=CC=CC=C3C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 2-naphthyl ether
Punto de fusión 96°C to 98°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2049922
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.3
Porcentaje de pureza 99%